Få mere at vide
T807, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446017 5 mg
16434546 100 mg
16413298 10 mg
16409836 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101184
MedChemExpress T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale T807
CAS 1415379-56-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H10FN3
Mængde 5 mg
Synonym AV-1451
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 16.6 mg/mL (63.05 mM)
SMIL FC1=CC=C(C2=CC3=C(C=C2)C(C=NC=C4)=C4N3)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 263.27
Formel vægt 263.27
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration