Få mere at vide
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CMyc Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Artikelnummer. 12156500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12156500 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12156500 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88864
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Generer His-, HA-, Myc- eller andre mærkemærkede fusionsproteiner ved cellefri in vitro translation (IVT ) med disse alsidige T7-ekspressionsvektorer.
Thermo Scientific™ T7 cellefri ekspressionsvektorer (pT7CFE1) er kloningsplasmider, der er optimeret til brug med Thermo Scientific 1-Step Humant in vitro proteinekspressionssystem til in vitro translation (IVT ) af mærkede fusionsproteiner.
pT7CFE1-ekspressionsvektorerne indeholder elementet Encephalomyocarditis-virus (EMCV) internt ribosomindgangssted (IRES), som er kritisk for høje niveauer af cap-uafhængig proteinekspression i Human In Vitro Translation System. Hver vektor har et yderst kompatibelt multiple kloningssted (MCS) for at lette let indsættelse af proteinkodende sekvenser i og mellem vektorer. pT7CFE1-vektoren er tilgængelig med enkelt eller tandem affinitetsmærker ved N- eller C-terminalen for at lette proteinoprensning og påvisning. pT7CFE-vektorerne er egnede til insertion af klonede gener, cDNA'er, ORF'er eller PCR-produkter til in vitro transkription og translation. Tilpassede kloningstjenester er også tilgængelige.
Højdepunkter:
  • Optimeret ydeevne– designet til at give det højeste udbytte i det humane in vitro -translationssystem
  • Mange muligheder– flere tag- og tag-placeringsmuligheder tilgængelige
  • Modulær MCS– multiple kloningssteder opretholdes på tværs af vektorfamilien for at lette subkloning
  • Spaltelige tags– HRV 3C spaltningssted tilgængeligt på udvalgte vektorer
pT7CFE1 plasmidegenskaber:
  • EMCV IRES ved 5-prime UTR fremmer oversættelse på højt niveau af mRNA'er
  • MCS rummer genindsættelse via ti forskellige restriktionssteder: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 og Xho1
  • Poly A-sekvens i 3-prime-regionen fremmer mRNA-stabilisering og beskyttelse mod nukleaser
  • T7-terminator sikrer syntese af mRNA-transkripter i nøjagtig størrelse
  • Plasmid-linearisering kan udføres med restriktionssteder mellem Poly A-sekvensen og T7-terminatorregionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pT7CFE1-CMyc Vector
Type pT7CFE1-CMyc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Protein tag c-Myc Epitope Tag
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares mellem -70 °C og -20 °C.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Promotor T7