missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

T56-LIMKi, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483717
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483717 50 mg -
16483636 25 mg -
16470208 5 mg -
16447748 10 mg -
16447606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483717 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19352

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2; inhibits the growth of Panc-1 cells with an IC50 of 35.2 μM.

T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale T56-LIMKi
Fysisk form Solid
CAS 924473-59-6
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14F3N3O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym T5601640
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C)=NO1)NC2=CC=CC(C(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 389.33
Formel vægt 389.33
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.