Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μ L)
Artikelnummer. 10621441 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
5 x 1.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
5000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10621441 5 x 1.000 enheder 5000 enheder
10723941 1.000 enheder 1000 enheder
10339509 200 enheder 200 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621441 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EL0012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
T4 DNA Ligase katalyserer dannelsen af en phosphodiesterbinding mellem sidestillede 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini i duplex-DNA eller RNA.
Katalysér dannelsen af en phosphodiesterbinding mellem sidestillede 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini i duplex-DNA eller RNA med Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase. Enzymet reparerer enkeltstrengede hak i duplex DNA, RNA eller DNA/RNA hybrider. Det forbinder også DNA-fragmenter med enten sammenhængende eller stumpe termini, men har ingen aktivitet på enkeltstrengede nukleinsyrer.
De T4 DNA Ligase kræver ATP som en co-faktor.
Højdepunkter
  • Aktiv i Themo Scientific restriktionsenzym-, PCR- og RT-buffere (når suppleret med ATP )
  • Hurtig– sticky-end ligering er afsluttet på 10 minutter ved stuetemperatur
  • Leveres med PEG-opløsning til effektiv ligering af stump ende
Applikationer
  • Kloning af restriktionsenzym-genererede DNA-fragmenter
  • Kloning af PCR-produkter
  • Sammenføjning af dobbeltstrengede oligonukleotidlinkere eller adaptere til DNA
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplificeret fragmentlængde polymorfi (AFLP )
  • Ligase-medieret RNA-detektion ( se reference 3)
  • Nick reparation i duplex DNA, RNA eller DNA/RNA hybrider
  • Selvcirkularisering af lineært DNA.
Bemærk
  • Indbinding af T4 DNA Ligase til DNA kan resultere i et båndskift i agarosegeler. For at undgå dette skal du inkubere prøver med 6X DNA Loading Dye& SDS-°opløsning ved 70 C i 5 minutter °eller 65 C i 10 minutter og afkøl på is før elektroforese.
  • Volumenet af ligeringsreaktionsblandingen bør ikke overstige 10 % af det kompetente cellevolumen i transformationsprocessen.
  • Før elektrotransformation fjernes T4 DNA Ligase fra ligeringsblandingen ved spin kolonne eller chloroform ekstraktion. Det ekstraherede DNA kan udfældes yderligere med ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Enzym DNA Ligase
Kompatibel buffer 10X T4 DNA Ligase buffer
Mængde 5 x 1.000 enheder
Produkttype T4 DNA Ligase
compliance-icons
Produktidentifikator
  • T4 DNA Ligase (5 U/µL)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol