Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase, HC (30 U/μ L)
Artikelnummer. 10548730 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10548730 5.000 enheder 5000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10548730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EL0013
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
T4 DNA Ligase katalyserer dannelsen af en phosphodiesterbinding mellem sidestillede 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini i duplex-DNA eller RNA.
Katalysér dannelsen af en phosphodiesterbinding mellem sidestillede 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini i duplex-DNA eller RNA med Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase. Enzymet reparerer enkeltstrengede hak i duplex DNA, RNA eller DNA/RNA hybrider. Det forbinder også DNA-fragmenter med enten sammenhængende eller stumpe termini, men har ingen aktivitet på enkeltstrengede nukleinsyrer.
De T4 DNA Ligase kræver ATP som en co-faktor.
Højdepunkter
  • Aktiv i Themo Scientific restriktionsenzym-, PCR- og RT-buffere (når suppleret med ATP )
  • Hurtig– sticky-end ligering er afsluttet på 10 minutter ved stuetemperatur
  • Leveres med PEG-opløsning til effektiv ligering af stump ende
Applikationer
  • Kloning af restriktionsenzym-genererede DNA-fragmenter
  • Kloning af PCR-produkter
  • Sammenføjning af dobbeltstrengede oligonukleotidlinkere eller adaptere til DNA
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplificeret fragmentlængde polymorfi (AFLP )
  • Ligase-medieret RNA-detektion ( se reference 3)
  • Nick reparation i duplex DNA, RNA eller DNA/RNA hybrider
  • Selvcirkularisering af lineært DNA.
Bemærk
  • Indbinding af T4 DNA Ligase til DNA kan resultere i et båndskift i agarosegeler. For at undgå dette skal du inkubere prøver med 6X DNA Loading Dye& SDS-°opløsning ved 70 C i 5 minutter °eller 65 C i 10 minutter og afkøl på is før elektroforese.
  • Volumenet af ligeringsreaktionsblandingen bør ikke overstige 10 % af det kompetente cellevolumen i transformationsprocessen.
  • Før elektrotransformation fjernes T4 DNA Ligase fra ligeringsblandingen ved spin kolonne eller chloroform ekstraktion. Det ekstraherede DNA kan udfældes yderligere med ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 30 U/μ L
Enzym DNA Ligase
Kompatibel buffer 10X T4 DNA Ligase buffer
Mængde 5.000 enheder
Produkttype T4 DNA Ligase