Få mere at vide
Thermo Scientific™ T29-8 x 50 rotor med fast vinkel til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
Artikelnummer. 13486998 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13486998 8 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13486998 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157620.00 DKK
    152203.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 5416.41 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør applikationer med et nyt niveau af høj g-kraft (op til 100.605 xg) ved hjælp af denne superspeed rotor med fast vinkel.
Udfør applikationer med et nyt niveau af høj g-kraft (op til 100.605 xg) i superhastighed ved hjælp af Thermo Scientific™ T29-8 x 50mL rotor med fast vinkel. Rotorinnovationer —fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbytte, til Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation, for at hastighedshåndtagene på —hvert rotorlåg forkorter opsætningstiden, samtidig med at rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotor udskiftning
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt T29-8x50 fast vinkel rotor
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 100,605 x g
Maks. Hastighed 29,000 rpm
Radius (metrisk) 107 mm
Radius (metrisk) Min. 33 mm
K faktor 354
Maks. Rørlængde 108 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 18.5 lb. (8.4 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioindeslutning Ja