Få mere at vide
GVS T200 Åndedrætsværn og hovedsele
Artikelnummer. 18429645
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
18429645 Hvid
1 options
Artikelnummer. 18429645 Leverandør GVS Leverandørnr. 1720022CE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
De RPB T200 sætter dig i stand til at arbejde i dit miljø fri for åndedrætsrisici og ubehag gennem dets støttende design. Meget let og behagelig for at hjælpe med at beskytte brugeren bedre. Det giver et bredt visningsområde for at gøre dit arbejde lettere.
De RPB T200 sætter dig i stand til at arbejde i dit miljø fri for åndedrætsrisici og ubehag gennem dets støttende design.
  • Meget let og behagelig for at hjælpe med at beskytte brugeren bedre. Det giver et bredt visningsområde for at gøre dit arbejde lettere.
  • Multijustering for at passe til en bred vifte af brugere.
  • Certificeret til EN 12941 1998 + A2:2008 (TH3) og EN 166 2001 1 F 3
  • Inkluderer: Tychem 2000 ansigtstætning, hovedselesamling, PX5™ åndedrætsslange
  • Til brug med PAPR PX5™
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype PAPR-system med hætte og hovedsele
Størrelse One Size