Få mere at vide
GVS T200 Åndedrætsværn med fuld hætte og indvendig ansigtsforsegling
Artikelnummer. 18489655
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
18489655 Hvid
1 options
Artikelnummer. 18489655 Leverandør GVS Leverandørnr. 1720032CE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
De T200 åndedrætsværn giver stor beskyttelse til dem i sundhedsvæsenet, EMS og andre typer medicinske miljøer. Meget let og behagelig for at hjælpe med at beskytte brugeren bedre. Det giver et bredt visningsområde for at gøre dit arbejde lettere.
De T200 åndedrætsværn giver stor beskyttelse til dem i sundhedsvæsenet, EMS og andre typer medicinske miljøer.
  • Meget let og behagelig for at hjælpe med at beskytte brugeren bedre. Det giver et bredt visningsområde for at gøre dit arbejde lettere.
  • Multijustering for at passe til en bred vifte af brugere.
  • Certificeret til EN 12941 1998 +A2:2008 og EN 166 2001 1 F 3.
  • Inkluderer: Fuld hætte med indvendig ansigtsforsegling, luftkanal og hovedselesamling, 04-831 PX5™ åndedrætsslange
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype PAPR-system med hætte og hovedsele
Størrelse One Size