Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | T0901317 |
| CAS | 293754-55-9 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C17H12F9NO3S |
| Formel vægt | 481.33 |
| InChI nøgle | SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(C1=CC=C(C=C1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.33 |