Få mere at vide
T0070907, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465548 10 mg
16456106 100 mg
16451717 50 mg
16438257 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale T0070907
CAS 313516-66-4
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H8ClN3O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (225.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL ClC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(NC2=CC=NC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 277.66
Formel vægt 277.66
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death