missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ t-TUCB

Beskrivelse
t-TUCB is a potent soluble epoxide hydrolase (sEH) Inhibitor (IC50 = 0.9 nM). Enhances hepatic eNOS phosphorylation and NO release. Exhibits antihypertensive and cardioprotective actions in cirrhotic rat models. Suppress the activation of HSCs and reduce hepatic fibrosis through inhibition of NF-κB/IκBα signaling. Anti-inflammatory and antinociceptive.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[[trans-4-[[[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]oxy]benzoic acid |
| CAS | 948304-40-3 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C21H21F3N2O5 |
| Formel vægt | 438.4 |
| Produkttype | Inhibitor |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?