Få mere at vide
Thermo Scientific™ T.T.C. Solution 5%
Artikelnummer. 10787753
Skift visning
Mængde:
1 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10787753 1 x 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10787753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0211C
Enumerate and identify coliform bacteria using this solution.
Oxoid TTC Solution is used for the enumeration and identification of coliform bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Liquid
Produkttype Microbiology Media
Mængde 1 x 100 mL
Udbytte As required