Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ T Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17947152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947152 2 g
17947112 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17947152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27203607
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese.
T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxythymidine (dT) for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups (except T and U) designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The TheraPure trademark denotes a highest level of phosphoramidite purity, developed with the highest stringency of of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles. Ideal for any therapeutic application. This product is supplied in an Amber bottle.
Available with a Serum Vial, 20-400 Finish, or 28-400 Finish neck style.
  • Serum vial neck style is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
  • 20-400 finish neck style is compatible with most Expedite synthesizers.
  • 28-400 finish neck style is compatible with most MerMade synthesizers.
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper (undtagen T og U) designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 60 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 40 H 49 N 4 O 8 P
•Base: T
•Formelvægt: 744,82 g/mol
•CAS nummer: 98796-51-1
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dC, dG eller T urenhed≤ 0,03 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 sider/min):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype T CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxythymidin (dT)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver