Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ T Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17977112 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17977112 10 g
1 options
Artikelnummer. 17977112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27203614
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese.
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper (undtagen T og U) designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 40 H 49 N 4 O 8 P
•Base: T
•Formelvægt: 744,82 g/mol
• CAS nummer: 98796-51-1
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dC, dG eller T urenhed≤ 0,03 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 sider/min):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype T CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxythymidin (dT)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 10 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver