Få mere at vide
Thermo Scientific™ T Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Artikelnummer. 18044070 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044070 1 g
17957172 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044070 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27173604
 Begrænset vare
På lager
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese.
T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxythymidin (dT) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper (undtagen T og U) designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. ''Standard Grade''-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 40 H 49 N 4 O 8
•P Base: T
Formelvægt: 744,82 g/mol
CAS-nummer: 98796-51-1
HPLC renhed:≥ 98,0 %
31P NMR renhed:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype T CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxythymidin (dT)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver