Beskrivelse
- Bredt overfladeareal til rengøring af vægge og lofter
- Moppe med flad hoved
- Roterer 180°
- Renser under udstyr og når akavede vinkler på hylder og smalle kamre
- Polyester
- Bestrålet
- Hvid
- Bredde 254 mm
De Micronova bestrålede TMop™ renrumsmoppedæksler er runde, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° graders drejeadapteren TMop™ for nemt at rulle vægge og bløde vægge af, samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås enten i tekstureret eller glatstrikket polyesterstof med mulighed for et tykkere skumlag for at holde mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
- Irradiated T-Mop Covers med tryklås
- Afrundede svampe ruller let ned ad vægge og bløde vægge
- Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
- Passer nemt i besværlige hjørner, trange rum og under udstyr
- Stofmuligheder inkluderer:
- NovaPoly, 100% glat strikket polyester, giver fremragende desinfektionsspredning
- PolySorb, 100% tekstureret polyester, hjælper med at fjerne rester
- Fås med ekstra tykt skum
- Til brug med 180° graders drejeadapteren TMop™
- Fås i længder på 10, 14 og 18 tommer
- Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farve | Blå |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |