Få mere at vide
Micronova™ T-Mop™ Bestrålede Dæksler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11956865 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Glat strikket polyester
Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Dimensioner:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Inkluderer:
NovaPoly Dæksel, bestrålet
NovaPoly Slipcover, Bestrålet
NovaPoly Slipcover, bestrålet
NovaPoly-betræk, tykt skum, bestrålet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11956865
Brand: Micronova™ T618IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPT-18 stel med STA-seriens håndtag eller QDT-18 med SSU-seriens håndtag
En række bestrålede T-moppebetræk med trykknapper, der passer på 180'eren° drejelig TMop™ Adapter til ubesværet at rengøre og desinficere renrumsoverflader, inklusive bløde vægge, akavede hjørner, trange rum og under udstyr.​
  • Bredt overfladeareal til rengøring af vægge og lofter
  • Moppe med flad hoved
  • Roterer 180°
  • Renser under udstyr og når akavede vinkler på hylder og smalle kamre
  • Polyester
  • Bestrålet
  • Hvid
  • Bredde 254 mm
De Micronova Bestrålet TMop™ Cleanroom moppebetræk er afrundede, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° drejelig TMop™ Adapter til nemt at rulle vægge og bløde vægge ned, samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i enten tekstureret eller glat strikket polyesterstof med mulighed for et tykkere skumlag for at holde på mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
  • Bestrålet T-Mop Betræk med trykknapper
  • Afrundede dækkede svampe ruller let ned af vægge og bløde vægge
  • Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
  • Passer nemt i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
  • Stofmuligheder inkluderer:
    • NovaPoly, 100% glat strik polyester, giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb, 100 % tekstureret polyester, hjælper med at fjerne rester
  • Fås med ekstra tykt skum
  • Til brug med 180° drejelig TMop™ Adapter
  • Fås i 10, 14 og 18 tommer længder
  • Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Produkttype Renrumsmoppe
Farve Hvid
Længde (engelsk) 18 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 45.7 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer NovaPoly Dæksel, bestrålet
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Glat strik polyester, Urethanskum