Beskrivelse
Kræver
QPT-14 stel med STA-seriens håndtag eller QDT-14 med SSU-seriens håndtag
- Bredt overfladeareal til rengøring af vægge og lofter
- Moppe med flad hoved
- Roterer 180°
- Renser under udstyr og når akavede vinkler på hylder og smalle kamre
- Polyester
- Bestrålet
- Hvid
- Bredde 254 mm
De Micronova Bestrålet TMop™ Cleanroom moppebetræk er afrundede, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° drejelig TMop™ Adapter til nemt at rulle vægge og bløde vægge ned, samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i enten tekstureret eller glat strikket polyesterstof med mulighed for et tykkere skumlag for at holde på mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
- Bestrålet T-Mop Betræk med trykknapper
- Afrundede dækkede svampe ruller let ned af vægge og bløde vægge
- Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
- Passer nemt i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
- Stofmuligheder inkluderer:
- NovaPoly, 100% glat strik polyester, giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb, 100 % tekstureret polyester, hjælper med at fjerne rester
- Fås med ekstra tykt skum
- Til brug med 180° drejelig TMop™ Adapter
- Fås i 10, 14 og 18 tommer længder
- Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) |
| Produkttype | Renrumsmoppe |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |