Få mere at vide
Micronova™ T-Mop™ Bestrålede Dæksler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11936865 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Glat strikket polyester
Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Dimensioner:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Inkluderer:
NovaPoly Dæksel, bestrålet
NovaPoly Slipcover, Bestrålet
NovaPoly Slipcover, bestrålet
NovaPoly-betræk, tykt skum, bestrålet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11936865
Brand: Micronova™ T61218IR
Kræver
QPT-18 frame with STA series handle or QDT-18 with SSU series handle
En række bestrålede T-moppebetræk med trykknapper, der passer på 180'eren° drejelig TMop™ Adapter til ubesværet at rengøre og desinficere renrumsoverflader, inklusive bløde vægge, akavede hjørner, trange rum og under udstyr.​
  • Bredt overfladeareal til rengøring af vægge og lofter
  • Moppe med flad hoved
  • Roterer 180°
  • Renser under udstyr og når akavede vinkler på hylder og smalle kamre
  • Polyester
  • Bestrålet
  • Hvid
  • Bredde 254 mm
The Micronova Irradiated TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls, as well as, clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in either textured, or smooth knit polyester fabric with option for a thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • Irradiated T-Mop Covers with snap fasteners
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly, 100% Smooth Knit Polyester, provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb, 100% Textured Polyester, assists in removing residues
  • Available with extra thick foam
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Tekniske data
Dimensioner 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Produkttype Cleanroom Mop
Farve White
Længde (engelsk) 18 in.
Sterilitet Sterile
Længde (metrisk) 45.7 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Modstandsdygtig overfor Chemicals
Engangs Reusable
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Inkluderer NovaPoly-betræk, tykt skum, bestrålet
Til brug med (applikation) Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces
Farvekodet No
Materiale Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam