Få mere at vide
Micronova™ T-Mop™ Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13167706 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester
Glat polyester, Urethanskum
Ikke-vævet polyamid
Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum
Polyester, Urethanskum
Dimensioner:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tommer)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Mængde:
1 hv.
12/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Farve Mængde Pakningsstørrelse
13167706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13187696 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13147706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13197696 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
11946855 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Pakke med 12
13157686 Ikke-vævet polyamid 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
13127696 Glat polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer) Hvid 1 hv. Hver
11926855 Glat polyester 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Hvid 1 hv. Hver
13127716 Glat polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) Hvid 50/Cs. Pakke med 50
11936855 Glat polyester 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Hvid 1 hv. Hver
11906855 Glat polyester, Urethanskum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Pakke med 12
11916855 Glat polyester, Urethanskum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Pakke med 12
13167676 Polyester, Urethanskum 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tommer) Hvid 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 13167706 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. TAA18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 DKK
    155.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.52 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPT-ramme med STA-seriens håndtag eller QDT med SSU-seriens håndtag
En række T-moppebetræk med trykknapper, der passer på 180'eren° drejelig TMop™ Adapter til ubesværet at rengøre og desinficere renrumsoverflader, inklusive bløde vægge, akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Fås i en række forskellige stoffer for at opfylde specifikke rengøringsbehov.
Micronova TMop™ Renrumsmoppebeskytterne er runde, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° graders drejeadapteren TMop™ for nemt at rulle vægge og bløde vægge ned samt rense besværlige hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i forskellige stofvarianter med et valgfrit tykkere skumlag for at holde mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
  • T-Mop Dæksler med trykknapper i forskellige stoffer
  • Afrundede svampe ruller let ned ad vægge og bløde vægge
  • Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
  • Passer nemt i besværlige hjørner, trange rum og under udstyr
  • Stofmuligheder inkluderer:
    • NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
    • PolySorb — 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og spredning af desinfektionsmiddel
    • MegaTex — 100% ikke-vævet polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — , 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
    • PolyMesh — 100% polyester med et lag net giver en mild skrubbende overflade
  • Til brug med 180° graders drejeadapteren TMop™
  • Fås i længder på 10, 14 og 18 tommer
  • TMC6-14 - elastisk enkeltlags slipcover, billig mulighed til mindre områder
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Farve Blå
Længde (engelsk) 18 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 45.7 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 45,72 cm (18 tommer)
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) T-Mop™ Mop
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Vis mere Vis mindre
Inkluderer ikke adapter og håndtag