Få mere at vide
Micronova™ T-Mop™ Covers
Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester
Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam
MegaTex, Ikke-vævet polyamid
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester, uretanskum, Urethane Foam
Dimensioner:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tommer)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Mængde:
12/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 50
Beskrivelse
Kræver
QPT-ramme med STA-seriens håndtag eller QDT med SSU-seriens håndtag
De Micronova TMop™ Cleanroom moppebetræk er afrundede, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° drejelig TMop™ Adapter til nemt at rulle vægge og bløde vægge ned samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i en række stofmuligheder med et valgfrit tykkere skumlag for at holde på mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
- T-Mop betræk med trykknapper i en række stoffer
- Afrundede dækkede svampe ruller let ned af vægge og bløde vægge
- Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
- Passer nemt i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
- Stofmuligheder omfatter:
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- Til brug med 180° drejelig TMop™ Adapter
- Fås i 10, 14 og 18 tommer længder
- TMC6-14 - elastisk enkeltlags betræk, billig mulighed for mindre områder
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14,5 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 36.8 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |
Inkluderer ikke adapter og håndtag