Beskrivelse
Kræver
QPT-ramme med STA-seriens håndtag eller QDT med SSU-seriens håndtag
Micronova TMop™ Renrumsmoppebeskytterne er runde, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° graders drejeadapteren TMop™ for nemt at rulle vægge og bløde vægge ned samt rense besværlige hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i forskellige stofvarianter med et valgfrit tykkere skumlag for at holde mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
- T-Mop Dæksler med trykknapper i forskellige stoffer
- Afrundede svampe ruller let ned ad vægge og bløde vægge
- Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
- Passer nemt i besværlige hjørner, trange rum og under udstyr
- Stofmuligheder inkluderer:
- NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
- PolySorb — 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og spredning af desinfektionsmiddel
- MegaTex — 100% ikke-vævet polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — , 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh — 100% polyester med et lag net giver en mild skrubbende overflade
- Til brug med 180° graders drejeadapteren TMop™
- Fås i længder på 10, 14 og 18 tommer
- TMC6-14 - elastisk enkeltlags slipcover, billig mulighed til mindre områder
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |
Inkluderer ikke adapter og håndtag