Få mere at vide
Micronova™ T-Mop™ Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11926855 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat strik polyester
Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam
MegaTex, Ikke-vævet polyamid
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester, uretanskum, Urethane Foam
Dimensioner:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tommer)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer)
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Mængde:
12/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Farve Mængde unitSize
11926855 Glat strik polyester 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
13187696 Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13147706 Mikrofiber, Polyester, Nylon 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13167706 Mikrofiber, Polyester, Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
13197696 Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Hver
11946855 Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Blå 12/Cs. Pakke med 12
13157686 MegaTex, Ikke-vævet polyamid 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
13127696 Glat strik polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
13127716 Glat strik polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) Hvid 50/Cs. Pakke med 50
11936855 Glat strik polyester 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
11906855 Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Pakke med 12
11916855 Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tommer) Hvid 12/Cs. Pakke med 12
13167676 Polyester, uretanskum, Urethane Foam 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tommer) Hvid 12/Cs. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11926855 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. T614
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
QPT-ramme med STA-seriens håndtag eller QDT med SSU-seriens håndtag
En række T-moppebetræk med trykknapper, der passer på 180'eren° drejelig TMop™ Adapter til ubesværet at rengøre og desinficere renrumsoverflader, inklusive bløde vægge, akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Fås i en række forskellige stoffer for at opfylde specifikke rengøringsbehov.
De Micronova TMop™ Cleanroom moppebetræk er afrundede, dækkede svampe med trykknapper, der passer over 180° drejelig TMop™ Adapter til nemt at rulle vægge og bløde vægge ned samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Mopperne fås i en række stofmuligheder med et valgfrit tykkere skumlag for at holde på mere desinfektionsmiddel og lette vridningen.
  • T-Mop betræk med trykknapper i en række stoffer
  • Afrundede dækkede svampe ruller let ned af vægge og bløde vægge
  • Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
  • Passer nemt i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
  • Stofmuligheder omfatter:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
  • Til brug med 180° drejelig TMop™ Adapter
  • Fås i 10, 14 og 18 tommer længder
  • TMC6-14 - elastisk enkeltlags betræk, billig mulighed for mindre områder
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer NovaPoly Slipcover
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Glat strik polyester
Vis mere Vis mindre
Inkluderer ikke adapter og håndtag