Få mere at vide
Prestige Medical T-Classic bæretaske
Artikelnummer. 17859588
Skift visning
Til brug med (udstyr):
T-Classic 9 L modeller
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17859588 T-Classic 9 L modeller
1 options
Artikelnummer. 17859588 Leverandør Prestige Medical Leverandørnr. 5258A
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
T-Classic bæretaske kun til 9 L modeller.
  • T-Classic bæretaske (kun 9 L-modeller)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) T-Classic 9 L modeller
Produkttype Bæretaske