Få mere at vide
Grant Instruments™ T-klemme
Artikelnummer. 12717769
Kapacitet (metrisk):
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12717769
Brand: Grant Instruments™ TCLAMP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grant T-Clamp gør det muligt at fastgøre en Grant varmecirkulator til stort set enhver lodret sidebeholder.
Grant opvarmede cirkulationspumper er velegnede til brug med Grant rustfri stål- og plasttanke. Med tilføjelsen af en klemme (T-Clamp) kan de også fastgøres til stort set alle lodrette sider med en maksimal vægtykkelse på 35 mm for rektangulære tanke, 30 mm for cirkulære tanke (300 mm diameter) og en kapacitet på op til 50 liter. Minimums- og maksimumstemperaturer, der kan opnås, afhænger af tankens isolering, og minimumsdriftstemperaturen afhænger af den ekstra køleanordning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Til brug med (applikation) Gør det muligt at fastgøre varmecirkulationspumpen til praktisk talt enhver lodret sidebeholder med en maksimal væg