Få mere at vide
t-Butyl4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601275
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10601275 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10527853 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31023CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 365413-31-6
Molekylær formel C16H24N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 340.438
MDL nummer MFCD06659069
InChI nøgle LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, ethyl 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl thiazole-4-carboxylate, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid t-butyl ester, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2795532
IUPAC navn ethyl-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 340.44
Procent renhed 97%