Få mere at vide
t-butyl4-[4-(4,4,5,5-teramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazincarboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740374
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10740374 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10361013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11376825 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10740374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30039CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 470478-90-1
Molekylær formel C21H33BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 388.32
MDL nummer MFCD06411544
InChI nøgle ZMAVVXGWEHZLDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazino phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-n-boc piperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-boc-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-tert-butoxycarbonylpiperazine benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 2795514
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.31