Få mere at vide
t-Butyl 4-Bromobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | t-Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 110661-91-1 |
| Molekylær formel | C8 H15 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromobutanoic Acid tert-Butyl Ester, 4-Bromobutyric Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-bromobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vægt | 222.0255 |