Få mere at vide
BRAND™ T-bore stophane
Artikelnummer. p-7164802 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10203781
Brand: BRAND™ 88660
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
T-Bore Stophane er konstrueret af PTFE og inkluderer en dyse.
  • Polypropylen ventilhåndtag
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Med integrerede slangedyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type T-bore stophane
Diameter (metrisk) 3 mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) 5 mm indvendig diameter rør
Inkluderer Dyse