Beskrivelse
- Polypropylen ventilhåndtag
- Fremragende kemikalieresistens
- Med integrerede slangedyser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | T-bore stophane |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm indvendig diameter rør |
| Inkluderer | Dyse |