Få mere at vide
t-Boc-aminooxyacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | t-Boc-aminooxyacetic Acid |
| CAS | 42989-85-5 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vægt | 191.0794 |