Få mere at vide
t-Boc-aminooxyacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | t-Boc-aminooxyacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 80366-85-4 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]oxy]acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, [2-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxoethoxy]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O7/c1-11(2,3)19-10(17)12-18-6-9(16)20-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.25 |
| Formel vægt | 288.0958 |