Få mere at vide
t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide |
| CAS | 51513-80-5 |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.36 |
| Formel vægt | 328.1634 |