Få mere at vide
Descrizione
T-bet/TBX21 Polyclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | T-bet/TBX21 |
| Applikationer | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Alexa Fluor 488 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TBX2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TBX21 . Amino Acid Squence: APSPFDKEAEGQFYNYFPN |
| Oprensningsmetode | Peptide affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?