Learn More
Invitrogen™ T-bet Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8V7M8)
Beschreibung
Immunogen sequence: KGFRENFESM YTSVDTSIPS PPGPNCQFLG GDHYSPLLPN QYPVPSRFYP DLPGQAKDVV PQAYWLGAPR DHSYEAEFRA VSMKPAFLPS APGPTMSYYR GQEVLAPGAG WPVAPQYPPK MGPASWFRPM RTLPMEPGPG GSEGRGPEDQ GPPLVWTEIA PIRPESSDSG LGEGDSKRRR VSPYPSSGDS SSPAGAPSPF DKEAEGQFYN YFPN.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | T-bet |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 8V7M8 |
| Concentration | 1.08 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | Tbx21 |
| Gene Accession No. | Q9UL17 |
| Gene Alias | HGNC:11599; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX21; Tbet; T-bet; TBLYM; T-box 21; T-box expressed in T cells; T-box protein 21; T-box transcription factor 21; T-box transcription factor TBX21; TBT1; TBX21; T-cell-specific T-box transcription factor T-bet; T-PET; transcription factor TBLYM; transcription factor T-box 21 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.