Beskrivelse
Udfør en række applikationer med Thermo Scientific™ T-890 Fixed Angle Rotor, som tilbyder otte pladser.
Ellers Ultracrimp/Clearcrimp-forseglingsværktøj (03920), udskiftning af krympemåler (03919), ekstra propper og hætter (03999), værktøjssæt til flerstykkeforsegling (52609) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotorstander, Vakuumfedt, Smøremiddel, Ekstra overhastighedsmærkat, Rotordæksel, Rotordæksel O-ring (to ekstra), Rotordæksellåsemøtrik, Låsemøtrik O-ring, Rotordækselværktøj, Ultraspeed rotorlogbog, Instruktionsmanual
Anbefalet til:
Protein- og virusisolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | T-890 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 12,5 ml |
| Maks. RCF | 692,149 x g |
| Maks. Hastighed | 90,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 76.5 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 34.2 mm |
| K faktor | 25.1 |
| Maks. Rørlængde | 80 mm |
| Vis mere |