Få mere at vide
Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuges
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør en række applikationer med Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor, som tilbyder otte pladser.
Anbefalet til:
Differentiel proteinfraktionering, DNA-isolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | T-865 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 36 ml |
| Maks. RCF | 429,459 x g |
| Maks. Hastighed | 65,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 91 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 38.4 mm |
| K faktor | 51.7 |
| Maks. Rørlængde | 97 mm |
| Vis mere |