Få mere at vide
Thermo Scientific™ T-8100 Fixed Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør en række applikationer med Thermo Scientific™ T-8100 Fixed Angle Rotor, som tilbyder otte pladser.
Bestillingsoplysninger:
Bestil Ultracrimp/Clearcrimp-forseglingsværktøj (03920), udskiftning af crimpmåler (03919), ekstra propper og hætter (03999), slangehætte skruestik (52176), værktøj til fjernelse af rør (52177) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotorstativ, vakuumfedt, smøremiddel, ekstra overhastighedsmærkat (100.000 rpm), rotordæksel O-ring (to ekstra), låsemøtrik O-ring (to ekstra), rotordækselværktøj, utraspeed rotorlogbog, instruktionsmanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Centrifuge
Anbefalet til:
Protein og små virus isolation
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | T-8100 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 6,5 ml |
| Maks. RCF | 802,006 x g |
| Maks. Hastighed | 100,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 71.8 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 35.6 mm |
| K faktor | 36.3 |
| Maks. Rørlængde | 64 mm |
| Vis mere |