Få mere at vide
Thermo Scientific™ T-647.5 rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 12191580 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12191580 6 x 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12191580 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 08322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191979.00 DKK
    153573.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 38405.20 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Muliggør pelletering af store mængder med T-647.5 Fixed Angle Rotor
Aktiver pelletering i store mængder med Thermo Scientific™ T-647.5 rotor med fast vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt T-647.5 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 100 ml
Maks. RCF 250,259 x g
Maks. Hastighed 47,500 rpm
Radius (metrisk) 99.3 mm
Radius (metrisk) Min. 33.9 mm
K faktor 36.3
Maks. Rørlængde 107 mm
Maks. Rør diameter 39 mm
Nettovægt 24.3 lb. (11 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 22.5°
Gns. RCF 167,847 x g
Min. RCF 85,436 x g