Få mere at vide
IKA™ T 50 digitalt spredeelement - ST
Artikelnummer. 15271126 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
FFPM, SIC, 316L rustfrit stål
PTFE, 316 l rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15271126 FFPM, SIC, 316L rustfrit stål Hver
13430607 PTFE, 316 l rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15271126 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010000648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41020.00 DKK
    38929.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 2090.17 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Brug dette spredeelement med IKA™ T 50 Dispergere. IKA™ T 50 digitalt spredeelement - ST værktøj anbefales til brug med væv og andre fibrøse materialer.
  • Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
  • Systemet består af en rotor i en stationær stator
  • På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
  • Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
  • De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Velegnet til T 65 digitalt spredeinstrument
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Velegnet til opløsningsmidler
  • Maks. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Lydstyrkeområde (metrisk) 500 ml til 20 l
Diameter (metrisk) 45 mm
Længde (metrisk) skaft 300 mm
Materiale FFPM, SIC, 316L rustfrit stål
Til brug med (udstyr) S50KG – HH – G 45G – ST
Model- S 50KG–HH–G45-G–ST
Emballagemængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Alle metoder