Tekniske data
| Produkttype | Dispergeringselement |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 1 til 10 L |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 350 mm |
| Til brug med (udstyr) | S50 N – V 65SK |
| Model- | S 50N–W65-SK |
| Emballagemængde | 1 stk. |