Få mere at vide
IKA™ T 50 Digitalt spredeelement
Shop alle IKA produkter
Model-:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N–G45-F
S 50N–G45-M
Længde (metrisk) skaft:
290 mm
300 mm
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,25 til 10 L
500 ml til 15 l
500 ml til 20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
- Systemet består af en rotor i en stationær stator
- På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
- Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
- De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Velegnet til T 50 digitalt spredeinstrument
- Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
- Velegnet til opløsningsmidler
- Maks. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alle metoder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispergeringselement |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 500 ml til 20 l |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 300 mm |
| Materiale | PTFE, 316 l rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | S 50 KR - G 45 G |
| Model- | S 50-KR-G45-G |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Steriliseringsmetode | Vådt kemikalie |