Beskrivelse
- Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
- Systemet består af en rotor i en stationær stator
- På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
- Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
- De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Velegnet til T 50 digitalt spredeinstrument
- Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
- Velegnet til opløsningsmidler
- Maks. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alle metoder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispergeringselement |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,25 til 10 L |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 290 mm |
| Materiale | PTFE, 316 l rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | S50 N – G 45F |
| Model- | S 50N–G45-F |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Steriliseringsmetode | Alle metoder |