Få mere at vide
T-3775440 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
T-3775440 (hydrochloride) is an irreversible lysine-specific histone demethylase (LSD1) inhibitor with an IC50 value of 2.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | T-3775440 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1422535-52-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H23ClN4O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30.18 mg/mL (87.01 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (24.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C([C@@H]2C[C@H]2NCC3CC3)C=C1)C4=CN(C)N=C4.Cl |
| Vis mere |