Få mere at vide
IKA™ T 25 mini-kontrolløsning
Artikelnummer. 31454104 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454104 EU
31454097 STORBRITANNIEN
31454099 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454104 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30440.00 DKK
    28886.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 1553.14 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
T 25 mini-kontrolløsningen tilbyder en komplet, kompakt opsætning for effektiv homogenisering. Med smart automatisering, et dispersionsværktøj, aksel og stativ sikrer det præcis kontrol, hygiejne og beskyttelse af varmefølsomme prøver i krævende anvendelser.
T 25 mini-kontrollen er et højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 600 - 25.000 o/min til arbejdsvolumer på op til 1,5 L (H2O). Det gør det muligt for brugeren at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Det kompakte design af denne disperser muliggør drift i de trangeste rum. En stor TFT-skærm sikrer nem læsbarhed på længere afstand, selv udefra en røghætte. Denne opsætning egner sig bedst til simple anvendelser af homogenisering af prøver med lav viskositet. Et bredt udvalg af dispersionselementer garanterer en bred vifte af anvendelser for effektiv emulgering, homogenisering, dispersering og suspension samt reduktion af partikelstørrelser til mikrometerområdet.
  • Digital hastighedsvisning og justering
  • Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og mere hygiejniske anvendelser
  • Timerfunktion til uovervåget drift
  • Spredende elementer: Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller plastvarianter, der fås i to størrelser
  • Hurtig indsats for nem udskiftning af dispersionselementer for nem rengøring og vedligeholdelse
  • USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med softwaren IKA labworldsoft™
Unikt fra IKA: En patenteret temperatursensorfunktion på specialiserede dispersionsværktøjer muliggør realtidsmåling af prøvetemperatur og sikkerhedstemperaturindstilling for at beskytte varmefølsomme prøver mod nedbrydning. Alle S 25 spredningsværktøjer (maksimal størrelse: 18 mm) og tilbehør er kompatible med T 25 mini-kontrollen. T 25 mini-kontrolløsningen giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, aksel og stativ til homogeniseringskrav i kompakt størrelse og smarte, avancerede funktioner til automatisering og beskyttelse af varmefølsomme prøver. T 25 mini-styringens konstruktion gør dem ideelle til anvendelser, der kræver drift under forhold med høj hygiejne.
Leveringsområde
  • T 25 mini-kontrol ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 18 G Dispersionsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype EU