Beskrivelse
T 25 mini-kontrollen er et højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 600 - 25.000 o/min til arbejdsvolumer på op til 1,5 L (H2O). Det gør det muligt for brugeren at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Det kompakte design af denne disperser muliggør drift i de trangeste rum. En stor TFT-skærm sikrer nem læsbarhed på længere afstand, selv udefra en røghætte. Denne opsætning egner sig bedst til simple anvendelser af homogenisering af prøver med lav viskositet. Et bredt udvalg af dispersionselementer garanterer en bred vifte af anvendelser for effektiv emulgering, homogenisering, dispersering og suspension samt reduktion af partikelstørrelser til mikrometerområdet.
- Digital hastighedsvisning og justering
- Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og mere hygiejniske anvendelser
- Timerfunktion til uovervåget drift
- Spredende elementer: Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller plastvarianter, der fås i to størrelser
- Hurtig indsats for nem udskiftning af dispersionselementer for nem rengøring og vedligeholdelse
- USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med softwaren IKA labworldsoft™
Unikt fra IKA: En patenteret temperatursensorfunktion på specialiserede dispersionsværktøjer muliggør realtidsmåling af prøvetemperatur og sikkerhedstemperaturindstilling for at beskytte varmefølsomme prøver mod nedbrydning. Alle S 25 spredningsværktøjer (maksimal størrelse: 18 mm) og tilbehør er kompatible med T 25 mini-kontrollen. T 25 mini-kontrolløsningen giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, aksel og stativ til homogeniseringskrav i kompakt størrelse og smarte, avancerede funktioner til automatisering og beskyttelse af varmefølsomme prøver. T 25 mini-styringens konstruktion gør dem ideelle til anvendelser, der kræver drift under forhold med høj hygiejne.
Leveringsområde
- T 25 mini-kontrol ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - T - C - 18 G Dispersionsværktøj
- R 1826 Tallerkenstativ
- R 182 Boss hovedklemme
Specifications
Specifications
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | CH |