Få mere at vide
IKA™ T 25 nem ren digital løsning
Artikelnummer. 31454119 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454119 CH
31454100 EU
31454113 STORBRITANNIEN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454119 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010015164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33490.00 DKK
    31782.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1707.36 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
T 25 easy clean digital Solution tilbyder en komplet opsætning til homogenisering, inklusive et dispersionsværktøj, skaft og stativ. Alsidig og hygiejnisk er den ideel til industrier som kemikalier, kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug og mere.
T 25 easy clean digital er et højtydende dispersionsinstrument med elektronisk hastighedskontrol fra 3.000 til 25.000 omdr./min til arbejdsvolumer på 1 til 2.000 ml (H2O). Et bredt udvalg af S 25 dispersionselementer, som fås som tilbehør, gør det muligt at anvende T 25 i mange anvendelsesområder – hvad enten det er homogenisering af medicinske prøver, emulgering af kosmetik eller suspension af belægninger. I kombination med en IKA laboratoriereaktor er det også muligt at udføre dispersionsopgaver under vakuum eller tryk. Med følgende funktioner opfylder denne disperser behovene i et moderne laboratorium:
  • Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og hygiejniske anvendelser
  • Digital hastighedsvisning og indstilling
  • Timerfunktion til uovervåget drift
  • Hurtigkobling for nem og hurtig udveksling af dispersionselementer til rengøring og vedligeholdelse
  • USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med laboratoriesoftwaren labworldsoft™
  • Et bredt udvalg af spredningsværktøjer tilgængelige; Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller engangsværktøjer af plastik
T 25 easy clean digital solution giver en komplet løsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et disperseringsværktøj, aksel og stativ, ideelt til anvendelser i industrier under omgivende forhold, der kræver høj hygiejne og overholdelse. Denne løsning er også ekstremt alsidig og velegnet til brug i en bred vifte af industrier såsom kemikalier, kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug og mere.
Leveringsområde
  • T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - C - 25 G Dispersionsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype CH