Beskrivelse
T 25 easy clean digital er et højtydende dispersionsinstrument med elektronisk hastighedskontrol fra 3.000 til 25.000 omdr./min til arbejdsvolumer på 1 til 2.000 ml (H2O). Et bredt udvalg af S 25 dispersionselementer, som fås som tilbehør, gør det muligt at anvende T 25 i mange anvendelsesområder – hvad enten det er homogenisering af medicinske prøver, emulgering af kosmetik eller suspension af belægninger. I kombination med en IKA laboratoriereaktor er det også muligt at udføre dispersionsopgaver under vakuum eller tryk. Med følgende funktioner opfylder denne disperser behovene i et moderne laboratorium:
- Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og hygiejniske anvendelser
- Digital hastighedsvisning og indstilling
- Timerfunktion til uovervåget drift
- Hurtigkobling for nem og hurtig udveksling af dispersionselementer til rengøring og vedligeholdelse
- USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med laboratoriesoftwaren labworldsoft™
- Et bredt udvalg af spredningsværktøjer tilgængelige; Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller engangsværktøjer af plastik
T 25 easy clean digital solution giver en komplet løsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et disperseringsværktøj, aksel og stativ, ideelt til anvendelser i industrier under omgivende forhold, der kræver høj hygiejne og overholdelse. Denne løsning er også ekstremt alsidig og velegnet til brug i en bred vifte af industrier såsom kemikalier, kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug og mere.
Leveringsområde- T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - C - 25 G Dispersionsværktøj
- R 1826 Tallerkenstativ
- R 182 Boss hovedklemme
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | EU |