Få mere at vide
IKA™ T 25 Easy Clean digitalt dispenserinstrument
Shop alle IKA produkter
Hastighed:
3000 til 25.000 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompatibel med alle S 25 værktøjer.
- Velegnet til homogenisering af medicinske prøver, emulgering af kosmetik eller suspendering af belægninger.
- I kombination med en IKA laboratoriereaktor er det også muligt at udføre spredningsopgaver under vakuum eller tryk.
- Hurtig og nem rengøring af de let rene dispergeringsværktøjer, ingen adskillelse nødvendig
- Børsteløs motor garanterer støvfri og lydløs drift.
- USB interface til kontrol og dokumentation via labworldsoft™ software.
- Timer/tæller funktion.
- Øget sikkerhed gennem værktøjsgenkendelse og IP-klasse
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 3000 til 25.000 o/min |
| Volumen | 2 L |
| Vise | LED |
| Spænding | 220-240/100-120/100 V |
| Watt | 500 w motorindgang, 400 w udgang |
| Diameter (metrisk) | 13 mm Forlængerarm |
| Dimensioner (L x B x H) | 89 x 270 x 161 mm |
| Længde (metrisk) | 160 mm Forlængerarm |
| Elektriske krav | 220-240/100-120 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |