Få mere at vide
IKA™ T 25 nem rengøringskontrol Løsning
Artikelnummer. 31454114 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454114 EU
31454096 STORBRITANNIEN
31454098 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31454114 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010015172
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
T 25 Easy Clean Control Solution indeholder værktøjer designet til hurtig, restfri rengøring og understøtter smart automatisering med datalogning. Ideelt til præcis, hygiejnisk homogenisering i industrier som farmaceutiske produkter, kosmetik, kemikalier og fødevareproduktion.
T 25 easy clean control er et højtydende dispersionsinstrument med elektronisk hastighedskontrol fra 3.000 - 25.000 omdr./min. til arbejdsvolumener på 1 - 2.000 ml (H2O). Det nye værktøj S 25 EC-T-C-25G muliggør temperaturmåling og detektion af driftstid via RFID. Overophedning af prøven forhindres ved kontinuerlig temperaturovervågning og fastsættelse af temperaturgrænser. Registreringen af driftstid sikrer regelmæssig vedligeholdelse.
  • Kontinuerlig temperaturmåling med patenteret temperatursensorværktøj inklusive integreret temperatursensor
  • Driftstidsdetektion via RFID
  • Hurtig og nem rengøring af de let-rengjorte dispergeringsværktøjer, ingen adskillelse nødvendig
  • Børsteløs motor garanterer støvfri og lydløs drift
  • USB Interface til kontrol og dokumentation via labworldsoft™
  • Timer/tællerfunktion
  • Øget sikkerhed gennem værktøjsgenkendelse og IP-klasse
  • Fjernbetjening med WiCo (ikke inkl. med levering)
Alle S 25-værktøjer er kompatible med T 25 easy clean control. T 25 Easy Clean Control Solution giver en komplet løsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med disperseringsværktøj, aksel og stativ, ideelt til anvendelser i industrier under omgivende forhold, der kræver høj hygiejne og overholdelse. Denne løsning er også ekstremt alsidig og velegnet til brug i en bred vifte af industrier såsom kemikalier, kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug og mere, især i applikationer med varmefølsomme produkter, der kræver automatisering, enhed-til-enhed-kommunikation og datalogning.
Leveringsområde
  • T 25 let rengøringskontrol ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 25 G Dispersionsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype EU
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.